di-Ammoniumhydrogencitrat 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz
448021000 448025000
ACRO448021000EA 41.5 EUR
ACRO448021000 ACRO448025000
di-Ammoniumhydrogencitrat 99+% für die Biochemie
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226,19 g/mol
Dichte: 1,5 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm