Kristallviolett ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid, Hexamethylen-p-rosanilinchlorid, blaues Pyoktanin, Basic Violet 3, Hexamethylviolett, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid, Methylviolett 10B, Methylrosanilin, Methylrosanilium, 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid, CI 42555, Methylrosaniliumchlorid, Gentianaviolett
447570500 447572500
ACRO447570500EA 58.6 EUR
ACRO447570500 ACRO447572500
Kristallviolett ACS
Kristallviolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Molecular Weight: 407,99 g/mol
Schmelzpunkt: 173 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Powder or crystals
Assay ≥90.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤7.5 %
Absorbance characteristics (0.98-1.9) Passes test
Sensitivity Passes test