Gallussäure Monohydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat
447581000 447585000
ACRO447581000EA 60.6 EUR
ACRO447581000 ACRO447585000
Gallussäure Monohydrat ACS
Gallussäure Monohydrat
Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188.14 g/mol
Schmelzpunkt: 251 °C (Zers.)
Flammpunkt: 250
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149098
CAS-Nummer: 5995-86-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02
Insoluble matter ≤0.01 %