di-Ammoniumhydrogencitrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz
447680025 447681000 447685000
ACRO447680025EA 538 EUR
ACRO447680025 ACRO447681000 ACRO447685000
di-Ammoniumhydrogencitrat 98+% ACS
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226.19 g/mol
Dichte: 1.5 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
Merck Index: 13,00513
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) Passes test (Limit about 0.05%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %