Magnesiumchlorid Hexahydrat 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Magnesium dichloride
447700010 447700050
ACRO447700010EA 40 EUR
ACRO447700010 ACRO447700050
Magnesiumchlorid Hexahydrat 98+%, reinst
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 203,3 g/mol
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Water 51.0 to 55.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm