di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: di-Kaliumphosphat Trihydratsek. Kaliumphosphat TrihydratDikaliumhydrogenphosphat Trihydrat
ACRO447730010EA 135 EUR
ACRO447730010 ACRO447732500
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, reinst
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel: K₂HPO₄·3H₂O
Molecular Weight: 228,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
pH 8.5 to 9.6 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds ≤0.001 %