Blei(II)perchlorat Trihydrat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Lead diperchlorate trihydrate
447781000 447785000
ACRO447781000EA 72.5 EUR
ACRO447781000 ACRO447785000
Blei(II)perchlorat Trihydrat ACS
Blei(II)perchlorat Trihydrat
Formel: Cl₂O₈Pb·3H₂O
Molecular Weight: 460,15 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,6 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149817
CAS-Nummer: 13453-62-8
UN: 1470
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 102.0 %
pH 3.0 to 5.0 (5% in water, 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %