Natriumazid 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriumtriazid
447810250 447811000 447815000
ACRO447810250EA 31.7 EUR
ACRO447810250 ACRO447811000 ACRO447815000
Natriumazid 99+% für die Biochemie
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65,01 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 275 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,85 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
UV at 275 nm Cut off
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)