Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(A-taPhos)2PdCl2, PdCl2(Amphos)2, Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II), Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
447890010
447890050
447890010.EA
151
EUR
447890010.
447890050.
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Formel:
C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd Molecular Weight: 708,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265123 CAS-Nummer: 887919-35-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to dark yellow to dark orange Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |