Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch
447980010 447982500
ACRO447980010EA 191 EUR
ACRO447980010 ACRO447982500
Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei 99% für die Biochemie
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Molecular Weight: 119,98 g/mol
Schmelzpunkt: ~ 650 °C
Dichte: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤1 % (130°C)
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)