Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate (40,0 - 45,0% MgO) für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Magnesium carbonate basic pentahydrate, Magnesium hydroxide carbonate pentahydrate
448040025 448045000
ACRO448040025EA 324 EUR
ACRO448040025 ACRO448045000
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate (40,0 - 45,0% MgO) für die Biochemie
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
Formel: C₄H₂Mg₅O₁₄·5H₂O
Molecular Weight: 485,65 g/mol (395,58 anhy)
Schmelzpunkt: 350 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149784
CAS-Nummer: 56378-72-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric 40.0 to 43.5 % (MgO)
Arsenic (As) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤0.02 %
Lead (Pb) ≤10 ppm
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)