Bismutnatriumtrioxid ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
448130250 448131000
ACRO448130250EA 83.8 EUR
ACRO448130250 ACRO448131000
Bismutnatriumtrioxid ACS
Bismutnatriumtrioxid
Formel: BiNaO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003474
CAS-Nummer: 12232-99-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solid
Titration with KMnO4 ≥80.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Oxidizing efficiency ≥99.6 %