Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch
448170010 448170050
ACRO448170010EA 50.8 EUR
ACRO448170010 ACRO448170050
Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei 98%, reinst
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Molecular Weight: 119,98 g/mol
Schmelzpunkt: ~ 650 °C
Dichte: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Water ≤2 %
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 4.1 to 4.5
Titration with HClO4 97.5 to 103 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %