Ammoniummolybdat(VI) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Molybdic acid ammonium salt, Molybdic acid, ammonium salt, Ammonium molybdate, di-Ammonium molybdate
448540050
448540250
448541000
ACRO448540050EA
120
EUR
ACRO448540050
ACRO448540250
ACRO448541000
Ammoniummolybdat(VI) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammonium molybdate(VI)
Formel:
H₈MoN₂O₄ Molecular Weight: 196,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011596 CAS-Nummer: 13106-76-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |
Molybdenum (Mo) | 47.0 to 50.7 % |