Natriumborhydrid 99%, Pulver, VenPure™ SF, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
448480025 448480100 448481000 448485000
ACRO448480025EA 749 EUR
ACRO448480025 ACRO448480100 ACRO448481000 ACRO448485000
Natriumborhydrid 99%, Pulver, VenPure™ SF, rein
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Fine powder
Lightness 91.4 to 100 (lightness scale)
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) 0.0021 to 0.30 %
Iron (Fe) ≤5 ppm