Natriumborhydrid 12% in wässriger Lösung, VenPure™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
448510025 448511000 448515000
ACRO448510025EA 191 EUR
ACRO448510025 ACRO448511000 ACRO448515000
Natriumborhydrid 12% in wässriger Lösung, VenPure™
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Siedepunkt: 130…135 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,4 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
UN: 3320
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl 38.0 to 42.0 % w/w (NaOH)
Titration with Na2S2O3 11.85 to 12.15 % w/w (NaBH4)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Methanol ≤2000 ppm