3-Chlor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
448770010 448772500
ACRO448770010EA 167 EUR
ACRO448770010 ACRO448772500
3-Chlor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure 95%
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₃
Schmelzpunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06798255
CAS-Nummer: 957060-88-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥94 %