Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Tris (2-cyanoethyl)phosphine, 3,3',3''-Phosphinetriyltris(propiononitrile), 3,3',3''-Phosphinidynetris(propiononitrile)

449710010 449710100 449710500
449710010.EA 24.6 EUR
449710010. 449710100. 449710500.
Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Formel: C₉H₁₂N₃P
Molecular Weight: 193,19 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (,9 mmHg)
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013828
CAS-Nummer: 4023-53-4
UN: 3464
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 99 °C
Titration Iodimetric ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR