4'-Isobutylacetophenon 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(4-Isobutylphenyl)ethanon, 4-Isobutyl-1-acetylbenzol, p-Isobutylacetophenon

448820500 448822500
ACRO448820500EA 56.8 EUR
ACRO448820500 ACRO448822500
4'-Isobutylacetophenon 97%
4'-Isobutylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Molecular Weight: 176.26
Siedepunkt: 107 °C (2 mmHg)
Dichte: 0.96 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00027393
CAS-Nummer: 38861-78-8
UN: 1224
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR