5-Methoxyisatin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-2,3-dioxoindolin, 5-Methoxy-2,3-indolindion, 5-Methoxy-1H-indol-2,3-dion, 5-Methoxyindolin-2,3-dion
448830050 448830250 448831000
ACRO448830050EA 52.1 EUR
ACRO448830050 ACRO448830250 ACRO448831000
5-Methoxyisatin 97%
5-Methoxyisatin
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177.16 g/mol
Schmelzpunkt: 201…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00169023
CAS-Nummer: 39755-95-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
GC ≥96.0 %