1,3-Di-tert-butylbenzol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
448890010 448890050 448890250
ACRO448890010EA 96 EUR
ACRO448890010 ACRO448890050 ACRO448890250
1,3-Di-tert-butylbenzol 99%
1,3-Di-tert-butylbenzol
Formel: C₁₄H₂₂
Molecular Weight: 190,33 g/mol
Siedepunkt: 106…107 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 10…11 °C
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008830
CAS-Nummer: 1014-60-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %