3-Amino-5-chlorpyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Chloropyridin-3-amine
448900010
448900050
ACRO448900010EA
143
EUR
ACRO448900010
ACRO448900050
3-Amino-5-chlorpyridin 95%
3-Amino-5-chloropyridine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128,56 g/mol Schmelzpunkt: 51…56 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701386 CAS-Nummer: 22353-34-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 71 to 75 °C |
GC | ≥94 % |