Cortisone acetate 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
448960050 448960250
ACRO448960050EA 109 EUR
ACRO448960050 ACRO448960250
Cortisone acetate 98+%
Cortisone acetate
Formel: C₂₃H₃₀O₆
Schmelzpunkt: 237…240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003609
CAS-Nummer: 50-04-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +207° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, dioxane)