Lithiumchlorid 99% für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
449041000 449045000
ACRO449041000EA 60 EUR
ACRO449041000 ACRO449045000
Lithiumchlorid 99% für die Molekularbiologie
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1382 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 605 °C
Dichte: 2.06 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm