Diethanolamin ACS

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2'-Iminodiethanol

ACRO449060010EA 168 EUR
ACRO449060010 ACRO449062500
Diethanolamin ACS
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Dichte: 1,0955 g/cm³
Flammpunkt: 176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
UN: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.15 %
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
GC ≤1 % (2-Aminoethanol)
GC ≤1.0 % (Triethanolamine)
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR