Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-Dimethoxyethan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
449191000 449195000
ACRO449191000EA 121 EUR
ACRO449191000 ACRO449195000
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-Dimethoxyethan
Lithium aluminium di-n-butylamide
Formel: C₃₂H₇₂AlLiN₄
Molecular Weight: 546.87 g/mol
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051918
CAS-Nummer: 15405-86-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.14 to 0.18 M