(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
449210050 449210250
ACRO449210050EA 23.4 EUR
ACRO449210050 ACRO449210250
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel: C₆H₈O₄
Siedepunkt: 255 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00070594
CAS-Nummer: 4511-42-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -275° to -295° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)