Methyl-2-methylnicotinat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
449250050
449250250
ACRO449250050EA
82
EUR
ACRO449250050
ACRO449250250
Methyl-2-methylnicotinat 97%
Methyl-2-methylnicotinat
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Siedepunkt: 102…104 °C (10 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051961 CAS-Nummer: 65719-09-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5145 to 1.5185 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1.5 % |
GC | ≥96.0 % |