5-Hexensäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Hexenoicacid
449520010
449520050
ACRO449520010EA
54.4
EUR
ACRO449520010
ACRO449520050
5-Hexensäure 98%
5-Hexenoic acid
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114.14 g/mol Siedepunkt: 203 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: -37 Dichte: 0.961 g/cm³ Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00046558 CAS-Nummer: 1577-22-6 UN: 3265 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |