Doxylamine succinate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
449540050
449540500
ACRO449540050EA
94.2
EUR
ACRO449540050
ACRO449540500
Doxylamine succinate 98%
Doxylamine succinate
Formel:
C₂₁H₂₈N₂O₅ Schmelzpunkt: 103…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00056168 CAS-Nummer: 562-10-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 108 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |