Atenolol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenyl]acetamide
449550010
449550050
449550250
ACRO449550010EA
62
EUR
ACRO449550010
ACRO449550050
ACRO449550250
Atenolol 98%
Atenolol
Formel:
C₁₄H₂₂N₂O₃ Molecular Weight: 266,34 g/mol Schmelzpunkt: 146…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00057645 CAS-Nummer: 29122-68-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 155 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |