2-Chinolincarbonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Quinoline-2-carbonitrile
449580010 449580050
ACRO449580010EA 55.8 EUR
ACRO449580010 ACRO449580050
2-Chinolincarbonitril 97%
2-Chinolincarbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134341
CAS-Nummer: 1436-43-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥96.0 %