5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
449600050 449600250
ACRO449600050EA 44.8 EUR
ACRO449600050 ACRO449600250
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol 97%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Molecular Weight: 173,21 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020727
CAS-Nummer: 1131-18-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %