[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
450330010
450330100
ACRO450330010EA
36.5
EUR
ACRO450330010
ACRO450330100
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Formel:
C₁₂H₈Cl₂O₂S Molecular Weight: 287.17 g/mol Schmelzpunkt: 109…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631918 CAS-Nummer: 20443-74-7 UN: 3261 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 112 °C |
HPLC | ≥96 % as diethylsulfonamide |