4,5-Difluor-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Diamino-4,5-difluorbenzol, 4,5-Difluorbenzol-1,2-diamin, 4,5-Difluor-1,2-phenylendiamin
449810010 449810050 449810250
ACRO449810010EA 51.3 EUR
ACRO449810010 ACRO449810050 ACRO449810250
4,5-Difluor-o-phenylendiamin 97%
4,5-Difluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆F₂N₂
Molecular Weight: 144,12 g/mol
Schmelzpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061131
CAS-Nummer: 76179-40-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to red-brown Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %