3-Hydroxy-4-chinolincarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
449930010 449930050
ACRO449930010EA 125 EUR
ACRO449930010 ACRO449930050
3-Hydroxy-4-chinolincarbonsäure 97%
3-Hydroxy-4-chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01536959
CAS-Nummer: 118-13-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %