3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
450080010 450080050
ACRO450080010EA 49.6 EUR
ACRO450080010 ACRO450080050
3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid 98%
3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid
Formel: C₈H₈ClNO₂
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318123
CAS-Nummer: 3964-54-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %