Cholinhydrogentartrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Choline acid tartrate, CBT, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
450221000
450225000
ACRO450221000EA
50.7
EUR
ACRO450221000
ACRO450225000
Cholinhydrogentartrat 97%
Cholinhydrogentartrat
Formel:
C₉H₁₉NO₇ Schmelzpunkt: 151…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036332 CAS-Nummer: 87-67-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |