4,4'-Methylenbis(2-methylcyclohexanamin) (Gemisch von Isomeren) Gemisch aus Isomeren 99% (Isomergemisch)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(4-amino-3-methylcyclohexyl)methane, 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine), 4,4'-Methylenebis(1-amino-2-methylcyclohexane), 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldicyclohexylmethane
450240010
450242500
ACRO450240010EA
256
EUR
ACRO450240010
ACRO450242500
4,4'-Methylenbis(2-methylcyclohexanamin) (Gemisch von Isomeren) Gemisch aus Isomeren 99% (Isomergemisch)
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers)
Formel:
C₁₅H₃₀N₂ Molecular Weight: 238.42 g/mol Siedepunkt: 93…100 °C (760 mmHg) Dichte: 0.94 g/cm³ Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075535 CAS-Nummer: 6864-37-5 UN: 2927 ADR: 6.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |