meta-Phosphorsäure stabilisiert ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Metaphosphorsäure

450250025 450251000 450255000
ACRO450250025EA 712 EUR
ACRO450250025 ACRO450251000 ACRO450255000
meta-Phosphorsäure stabilisiert ACS
meta-Phosphoric acid
Formel: (HPO₃)n
Molecular Weight: 79.98 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 21
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
UN: 3260
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Stabilizer 57.0 to 63.0 % NaPO3
Titration with NaOH 33.5 to 36.5 % (HPO3)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance ≤0.02 % (as H3PO3)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR