tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat
450660010 450660050 450660250
ACRO450660010EA 33.1 EUR
ACRO450660010 ACRO450660050 ACRO450660250
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, reinst
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Molecular Weight: 380,12 g/mol
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 1,62 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl ≥97.5 %
Free alkali (NaOH) ≤3.5 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)