2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat 90+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
DCPIP Hydrat, Tillmans-Reagenz Hydrat, Dichlorphenolindophenol Hydrat, DPIP Hydrat, Dichlorindophenol Hydrat, DCIP Hydrat, 2,6-Dichlor-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzochinonimin Natriumsalz Hydrat, Natrium-4-(3,5-dichlor-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenamino)phenoxid Hydrat
450700050
450700250
450701000
ACRO450700050EA
51.8
EUR
ACRO450700050
ACRO450700250
ACRO450701000
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat 90+%
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat
Formel:
C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O Molecular Weight: 290.08 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150014 CAS-Nummer: 1266615-56-8 EINECS: 210-640-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to dark blue-purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤14 % (120°C) |
Titration with HClO4 | ≥90.0 % (On dry substance) |