Chlorwasserstoff 4->6 N in 2-Propanol, technical
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
450720010 450720025
ACRO450720010EA 48.2 EUR
ACRO450720010 ACRO450720025
Chlorwasserstoff 4->6 N in 2-Propanol, technical
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Dichte: 0.909 g/cm³
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤5 %
Strength 4 to 6 N