3-Methylstyrol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Vinyltoluol
450870010 450870050
ACRO450870010EA 26.6 EUR
ACRO450870010 ACRO450870050
3-Methylstyrol 95%
3-Methylstyrol
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 170…171 °C
Schmelzpunkt: 82…81 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (18 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008617
CAS-Nummer: 100-80-1
UN: 2618
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol