Diphenyliodoniumhexafluorophosphat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
450910050 450910250 450911000
ACRO450910050EA 47.9 EUR
ACRO450910050 ACRO450910250 ACRO450911000
Diphenyliodoniumhexafluorophosphat 97%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Formel: C₁₂H₁₀F₆IP
Molecular Weight: 426,08 g/mol
Schmelzpunkt: 140…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061398
CAS-Nummer: 58109-40-3
UN: 1759
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %