6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile, 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile

450940010 450940050
ACRO450940010EA 122 EUR
ACRO450940010 ACRO450940050
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formel: C₈H₄N₂OS
Molecular Weight: 176,19 g/mol
Schmelzpunkt: 212…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00296905
CAS-Nummer: 939-69-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR