5-Aminopicolinsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
450980010 450980050
ACRO450980010EA 89.1 EUR
ACRO450980010 ACRO450980050
5-Aminopicolinsäure 98%
5-Aminopicolinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138.13 g/mol
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684600
CAS-Nummer: 24242-20-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %