2-Brom-5-nitrothiophen 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
451150010 451150050 451150250
ACRO451150010EA 33 EUR
ACRO451150010 ACRO451150050 ACRO451150250
2-Brom-5-nitrothiophen 97%
2-Bromo-5-nitrothiophene
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Molecular Weight: 208,04 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022493
CAS-Nummer: 13195-50-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
GC ≥96.0 %