tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
451180010 451180050
ACRO451180010EA 103 EUR
ACRO451180010 ACRO451180050
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 172.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861753
CAS-Nummer: 193269-78-2
UN: 2735
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %