3-Oxetanamin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
451212500 451215000
ACRO451212500EA 117 EUR
ACRO451212500 ACRO451215000
3-Oxetanamin 95%
3-Oxetanamine
Formel: C₃H₇NO
Molecular Weight: 73,09 g/mol
Siedepunkt: 99 °C
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08544363
CAS-Nummer: 21635-88-1
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %